2-Bromo-3-fluoro-6-methylpyridine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC49163-1G PC49163-5G
APOSPC49163-1GEA 22 EUR
APOSPC49163-1G APOSPC49163-5G
2-Bromo-3-fluoro-6-methylpyridine
2-Bromo-3-fluoro-6-methylpyridine
Formule: C₆H₅BrFN
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03095061
CAS nummer: 374633-36-0