Potassium trifluoro(prop-1-en-2-yl)borate 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: Potassium Isopropenyltrifluoroborate
PC49166-5G PC49166-25G PC49166-100G
APOSPC49166-5GEA 22 EUR
APOSPC49166-5G APOSPC49166-25G APOSPC49166-100G
Potassium trifluoro(prop-1-en-2-yl)borate 95%
Potassium trifluoro(prop-1-en-2-yl)borate
Formule: C3H5BF3K
Smeltpunt: 274…280 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD11052654
CAS nummer: 395083-14-4
UN: 3261
ADR: 8,II