2-Bromo-5-fluoropyrimidine 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC49168-1G PC49168-250MG
APOSPC49168-1GEA 61.4 EUR
APOSPC49168-1G APOSPC49168-250MG
2-Bromo-5-fluoropyrimidine 97%
2-Bromo-5-fluoropyrimidine
Formule: C₄H₂BrFN₂
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD09835164
CAS nummer: 947533-45-1