[1-(2-{[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]amino}ethyl)-2-sulphanyl-1H-imidazol-5-yl]methanol 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC4917-1G PC4917-500MG
APOSPC4917-1GEA 671 EUR
APOSPC4917-1G APOSPC4917-500MG
[1-(2-{[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]amino}ethyl)-2-sulphanyl-1H-imidazol-5-yl]methanol 97%
[1-(2-{[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]amino}ethyl)-2-sulphanyl-1H-imidazol-5-yl]methanol
Formule: C₁₂H₁₂ClF₃N₄OS
Smeltpunt: 219…221 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00215163
CAS nummer: 338794-80-2