(4-(Trifluoromethyl)phenyl)methanesulphonyl chloride
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC49173-1G PC49173-250MG
APOSPC49173-1GEA 51.3 EUR
APOSPC49173-1G APOSPC49173-250MG
(4-(Trifluoromethyl)phenyl)methanesulphonyl chloride
(4-(Trifluoromethyl)phenyl)methanesulphonyl chloride
Formule: C₈H₆ClF₃O₂S
Smeltpunt: 103…107 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01631932
CAS nummer: 163295-75-8
UN: 3261
ADR: 8,II