2'-Bromo-2,2,2-trifluoroacetophenone 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
Synoniemen:
1-(2-Bromophenyl)-2,2,2-trifluoroethanone
PC49176-1G
PC49176-5G
PC49176-25G
APOSPC49176-1GEA
110
EUR
APOSPC49176-1G
APOSPC49176-5G
APOSPC49176-25G
2'-Bromo-2,2,2-trifluoroacetophenone 97%
2'-Bromo-2,2,2-trifluoroacetophenone
Formule:
C₈H₄BrF₃O Dichtheid: 1,645 g/cm³ (25 °C) Vlampunt: 101 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD07380806 CAS nummer: 244229-34-3 |