4-Fluoro-3-nitrophenol 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC49179-1G PC49179-25G PC49179-5G
APOSPC49179-1GEA 22 EUR
APOSPC49179-1G APOSPC49179-25G APOSPC49179-5G
4-Fluoro-3-nitrophenol 97%
4-Fluoro-3-nitrophenol
Formule: C₆H₄FNO₃
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD04038714
CAS nummer: 2105-96-6