4-(Trifluoromethyl)-3-pyridineboronic acid pinacol ester
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC49188-100MG PC49188-1G PC49188-250MG
APOSPC49188-100MGEA 22 EUR
APOSPC49188-100MG APOSPC49188-1G APOSPC49188-250MG
4-(Trifluoromethyl)-3-pyridineboronic acid pinacol ester
4-(Trifluoromethyl)-3-pyridineboronic acid pinacol ester
Formule: C₁₂H₁₅BF₃NO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD12198140
CAS nummer: 1310405-06-1