3-(Difluoromethyl)benzoic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC49197-1G PC49197-250MG PC49197-5G
APOSPC49197-1GEA 111 EUR
APOSPC49197-1G APOSPC49197-250MG APOSPC49197-5G
3-(Difluoromethyl)benzoic acid
3-(Difluoromethyl)benzoic acid
Formule: C₈H₆F₂O₂
Smeltpunt: 127…129 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD17480442
CAS nummer: 55805-20-4