3-(Difluoromethyl)benzaldehyde 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC49198-1G PC49198-5G
APOSPC49198-1GEA 162 EUR
APOSPC49198-1G APOSPC49198-5G
3-(Difluoromethyl)benzaldehyde 97%
3-(Difluoromethyl)benzaldehyde
Formule: C₈H₆F₂O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD18791599
CAS nummer: 945004-44-4