2-Iodoperfluoropropane 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC4920-100G PC4920-10G PC4920-25G PC4920-500G
APOSPC4920-100GEA 78.9 EUR
APOSPC4920-100G APOSPC4920-10G APOSPC4920-25G APOSPC4920-500G
2-Iodoperfluoropropane 98%
2-Iodoperfluoropropane
Formule: C₃F₇I
Kookpunt: 38 °C
Smeltpunt: –56 °C
Dichtheid: 2,1 g/cm³ (25 °C)
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD00042089
CAS nummer: 677-69-0
EINECS: 211-643-3