Methyl-6-fluoronicotinate 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC49205-25G PC49205-5G
APOSPC49205-25GEA 228 EUR
APOSPC49205-25G APOSPC49205-5G
Methyl-6-fluoronicotinate 98%
Methyl-6-fluoronicotinate
Formule: C₇H₆FNO₂
Smeltpunt: 48…52 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03095098
CAS nummer: 1427-06-1