Ethyl 2-fluoroisobutyrate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: Ethyl 2-fluoro-2-methylpropanoate
PC49233-25G PC49233-5G PC49233-1G
APOSPC49233-25GEA 0 EUR
APOSPC49233-25G APOSPC49233-5G APOSPC49233-1G
Ethyl 2-fluoroisobutyrate
Ethyl-2-fluoroisobutyrate
Formule: C₆H₁₁FO₂
MW: 134.15 g/mol
Kookpunt: 122…126 °C
Vlampunt: 33 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD08062432
CAS nummer: 55816-69-8
UN: 1992
ADR: 3+6.1 III