2-Bromo-1-fluoro-4-methoxybenzene
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC49237-1G PC49237-25G PC49237-5G
APOSPC49237-1GEA 22 EUR
APOSPC49237-1G APOSPC49237-25G APOSPC49237-5G
2-Bromo-1-fluoro-4-methoxybenzene
2-Bromo-1-fluoro-4-methoxybenzene
Formule: C₇H₆BrFO
Kookpunt: 81…82 °C/8mmHg
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD13185359
CAS nummer: 1161497-23-9