4-Bromo-2-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC49241-1G PC49241-25G PC49241-5G
APOSPC49241-1GEA 109 EUR
APOSPC49241-1G APOSPC49241-25G APOSPC49241-5G
4-Bromo-2-(trifluoromethyl)benzaldehyde
4-Bromo-2-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Formule: C₈H₄BrF₃O
Smeltpunt: 47…50 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09037472
CAS nummer: 861928-27-0