4-Bromo-2,3-difluoroaniline 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC49248-1G PC49248-25G PC49248-5G
APOSPC49248-1GEA 22 EUR
APOSPC49248-1G APOSPC49248-25G APOSPC49248-5G
4-Bromo-2,3-difluoroaniline 97%
4-Bromo-2,3-difluoroaniline
Formule: C₆H₄BrF₂N
Smeltpunt: 60…62 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD09030643
CAS nummer: 112279-72-8