4-Chloro-3-(trifluoromethoxy)aniline
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC49252-1G PC49252-5G PC49252-250MG
APOSPC49252-1GEA 164 EUR
APOSPC49252-1G APOSPC49252-5G APOSPC49252-250MG
4-Chloro-3-(trifluoromethoxy)aniline
4-Chloro-3-(trifluoromethoxy)aniline
Formule: C₇H₅ClF₃NO
MW: 211.57 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09832255
CAS nummer: 97608-50-9
UN: 2810
ADR: 6.1 III