2-Methyl-3-(trifluoromethyl)benzaldehyde 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC49261-10G PC49261-1G PC49261-5G PC49261-25G
APOSPC49261-10GEA 294 EUR
APOSPC49261-10G APOSPC49261-1G APOSPC49261-5G APOSPC49261-25G
2-Methyl-3-(trifluoromethyl)benzaldehyde 98%
2-Methyl-3-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Formule: C₉H₇F₃O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD04116032
CAS nummer: 878001-20-8