3-Amino-2-fluorobenzylalkohol 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: (3-Amino-2-fluorophenyl)methanol
PC49265-1G PC49265-250MG
APOSPC49265-1GEA 137 EUR
APOSPC49265-1G APOSPC49265-250MG
3-Amino-2-fluorobenzylalkohol 97%
3-Amino-2-fluorobenzylalkohol
Formule: C₇H₈FNO
MW: 141.1429 g/mol
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD11846488
CAS nummer: 1051899-73-0