2-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridyl]-2-(3,4-dimethoxyphenyl)acetonitrile 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC4927-1G PC4927-500MG PC4927-5G
APOSPC4927-1GEA 277 EUR
APOSPC4927-1G APOSPC4927-500MG APOSPC4927-5G
2-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridyl]-2-(3,4-dimethoxyphenyl)acetonitrile 97%
2-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridyl]-2-(3,4-dimethoxyphenyl)acetonitrile
Formule: C₁₆H₁₂ClF₃N₂O₂
Smeltpunt: 98…100 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00172216
CAS nummer: 338407-18-4