2-Bromo-4,5-difluorobenzaldehyde 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC49270-5G PC49270-1G
APOSPC49270-5GEA 0 EUR
APOSPC49270-5G APOSPC49270-1G
2-Bromo-4,5-difluorobenzaldehyde 95%
2-Bromo-4,5-difluorobenzaldehyde
Formule: C₇H₃BrF₂O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD16659662
CAS nummer: 476620-54-9