3-Fluoro-5-(trifluoromethyl)benzenesulphonyl chloride 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
Synoniemen:
3-Fluoro-5-(trifluoromethyl)benzene-1-sulphonyl chloride
PC49272-1G
PC49272-5G
APOSPC49272-1GEA
117
EUR
APOSPC49272-1G
APOSPC49272-5G
3-Fluoro-5-(trifluoromethyl)benzenesulphonyl chloride 98%
3-Fluoro-5-(trifluoromethyl)benzenesulphonyl chloride
Formule:
C₇H₃ClF₄O₂S MW: 262.61 g/mol Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD06660226 CAS nummer: 886499-99-6 UN: 3265 ADR: 8 II |