4-Fluoro-3-(trifluoromethoxy)benzyl bromide 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC49274-1G PC49274-5G PC49274-10G
APOSPC49274-1GEA 227 EUR
APOSPC49274-1G APOSPC49274-5G APOSPC49274-10G
4-Fluoro-3-(trifluoromethoxy)benzyl bromide 98%
4-Fluoro-3-(trifluoromethoxy)benzyl bromide
Formule: C₈H₅BrF₄O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD06660256
CAS nummer: 86256-50-0
UN: 3265
ADR: 8,II