Methyl-2-fluoro-3-nitrobenzoate 99%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: Methyl 2-fluoro-3-nitrobenzoate
PC49297-1G PC49297-25G PC49297-5G
APOSPC49297-1GEA 22 EUR
APOSPC49297-1G APOSPC49297-25G APOSPC49297-5G
Methyl-2-fluoro-3-nitrobenzoate 99%
Methyl-2-fluoro-3-nitrobenzoate
Formule: C₈H₆FNO₄
MW: 199.1400 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD10566813
CAS nummer: 946126-94-9