3-Bromo-5-fluoroaniline 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC49300-1G PC49300-25G PC49300-5G
APOSPC49300-1GEA 40.9 EUR
APOSPC49300-1G APOSPC49300-25G APOSPC49300-5G
3-Bromo-5-fluoroaniline 97%
3-Bromo-5-fluoroaniline
Formule: C₆H₅BrFN
MW: 190.01 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD07779529
CAS nummer: 134168-97-1
UN: 2810
ADR: 6.1 III