Methyl-2-(trifluoromethyl)isonicotinate 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: Methyl 2-(trifluoromethyl)isonicotinate
PC49313-250MG PC49313-1G
APOSPC49313-250MGEA 52.6 EUR
APOSPC49313-250MG APOSPC49313-1G
Methyl-2-(trifluoromethyl)isonicotinate 95%
Methyl-2-(trifluoromethyl)isonicotinate
Formule: C₈H₆F₃NO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD14698093
CAS nummer: 588702-68-5