4-Fluoro-2-methoxy-5-nitroaniline 95+%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC49321-100G PC49321-25G PC49321-5G
APOSPC49321-100GEA 191 EUR
APOSPC49321-100G APOSPC49321-25G APOSPC49321-5G
4-Fluoro-2-methoxy-5-nitroaniline 95+%
4-Fluoro-2-methoxy-5-nitroaniline
Formule: C₇H₇FN₂O₃
MW: 186.14 g/mol
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD23098941
CAS nummer: 1075705-01-9