4-Chloro-3-(trifluoromethoxy)benzyl bromide 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC49329-1G PC49329-5G PC49329-25G
APOSPC49329-1GEA 62.9 EUR
APOSPC49329-1G APOSPC49329-5G APOSPC49329-25G
4-Chloro-3-(trifluoromethoxy)benzyl bromide 97%
4-Chloro-3-(trifluoromethoxy)benzyl bromide
Formule: C₈H₅BrClF₃O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD06660249
CAS nummer: 886500-93-2
UN: 3265
ADR: 8,II