1-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]-N-(2-hydroxyethyl)-N-methylpiperidine-4-carboxamide 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC4933-1G PC4933-500MG PC4933-5G
APOSPC4933-1GEA 537 EUR
APOSPC4933-1G APOSPC4933-500MG APOSPC4933-5G
1-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]-N-(2-hydroxyethyl)-N-methylpiperidine-4-carboxamide 97%
1-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]-N-(2-hydroxyethyl)-N-methylpiperidine-4-carboxamide
Formule: C₁₅H₁₉ClF₃N₃O₂
MW: 365.79 g/mol
Smeltpunt: 113…115 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00172259
CAS nummer: 303150-26-7