2-Methoxy-5-(trifluoromethoxy)benzyl bromide 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC49330-10G PC49330-5G PC49330-1G
APOSPC49330-10GEA 330 EUR
APOSPC49330-10G APOSPC49330-5G APOSPC49330-1G
2-Methoxy-5-(trifluoromethoxy)benzyl bromide 98%
2-Methoxy-5-(trifluoromethoxy)benzyl bromide
Formule: C₉H₈BrF₃O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD04115961
CAS nummer: 478484-53-6
UN: 3265
ADR: 8,II