(2-Fluorobenzyl)hydrazine 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC49334-10G PC49334-25G PC49334-5G
APOSPC49334-10GEA 144 EUR
APOSPC49334-10G APOSPC49334-25G APOSPC49334-5G
(2-Fluorobenzyl)hydrazine 95%
(2-Fluorobenzyl)hydrazine
Formule: C₇H₉FN₂
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD07785903
CAS nummer: 51859-98-4
UN: 2810
ADR: 6.1,III