3'-(Trifluoromethyl)acetophenone 96%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC49336-25G PC49336-500G
APOSPC49336-25GEA 0 EUR
APOSPC49336-25G APOSPC49336-500G
3'-(Trifluoromethyl)acetophenone 96%
3'-(Trifluoromethyl)acetophenone
Formule: C₉H₇F₃O
Kookpunt: 198…200 °C
Dichtheid: 1,235 g/cm³ (25 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00000391
CAS nummer: 349-76-8