3-Methoxy-5-(trifluoromethyl)benzyl alcohol 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC49338-10G PC49338-5G PC49338-1G
APOSPC49338-10GEA 409 EUR
APOSPC49338-10G APOSPC49338-5G APOSPC49338-1G
3-Methoxy-5-(trifluoromethyl)benzyl alcohol 97%
3-Methoxy-5-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
Formule: C₉H₉F₃O₂
Smeltpunt: 32…35 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09025413
CAS nummer: 916420-98-9