1-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]-N-(2-hydroxyethyl)piperdine-4-carboxamide 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC4934-1G PC4934-500MG PC4934-5G
APOSPC4934-1GEA 537 EUR
APOSPC4934-1G APOSPC4934-500MG APOSPC4934-5G
1-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]-N-(2-hydroxyethyl)piperdine-4-carboxamide 97%
1-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]-N-(2-hydroxyethyl)piperdine-4-carboxamide
Formule: C₁₄H₁₇ClF₃N₃O₂
Smeltpunt: 174…176 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00172258
CAS nummer: 303150-23-4