3-Methoxy-5-(trifluoromethyl)benzylamine 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC49340-1G PC49340-5G
APOSPC49340-1GEA 151 EUR
APOSPC49340-1G APOSPC49340-5G
3-Methoxy-5-(trifluoromethyl)benzylamine 98%
3-Methoxy-5-(trifluoromethyl)benzylamine
Formule: C₉H₁₀F₃NO
MW: 205.18 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09025412
CAS nummer: 916420-96-7
UN: 2735
ADR: 8 III