3-Methoxy-5-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC49341-1G PC49341-5G PC49341-10G
APOSPC49341-1GEA 146 EUR
APOSPC49341-1G APOSPC49341-5G APOSPC49341-10G
3-Methoxy-5-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile 98%
3-Methoxy-5-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile
Formule: C₁₀H₈F₃NO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09025415
CAS nummer: 916421-02-8
UN: 3276
ADR: 6.1,III