(3-Methoxy-5-(trifluoromethyl)phenyl)acetic acid 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC49342-1G PC49342-5G PC49342-10G
APOSPC49342-1GEA 205 EUR
APOSPC49342-1G APOSPC49342-5G APOSPC49342-10G
(3-Methoxy-5-(trifluoromethyl)phenyl)acetic acid 98%
(3-Methoxy-5-(trifluoromethyl)phenyl)acetic acid
Formule: C₁₀H₉F₃O₃
MW: 234.17 g/mol
Smeltpunt: 73…75 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09025416
CAS nummer: 916421-04-0