2-Fluor-4-trifluormethylpyridine 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC49349-25G PC49349-5G
APOSPC49349-25GEA 413 EUR
APOSPC49349-25G APOSPC49349-5G
2-Fluor-4-trifluormethylpyridine 97%
2-Fluor-4-trifluormethylpyridine
Formule: C₆H₃F₄N
Kookpunt: 102…106 °C
Dichtheid: 1,355 g/cm³ (25 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09879262
CAS nummer: 118078-66-3
UN: 1992
ADR: 3+6.1,III