1-(3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl)-1H-indole-3-carbaldehyde 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC4935-1G PC4935-500MG
APOSPC4935-1GEA 437 EUR
APOSPC4935-1G APOSPC4935-500MG
1-(3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl)-1H-indole-3-carbaldehyde 97%
1-(3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl)-1H-indole-3-carbaldehyde
Formule: C₁₅H₈ClF₃N₂O
Smeltpunt: 132…134 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD00664496
CAS nummer: 338770-32-4