1-(4-Chlorophenyl)-4,4,4-trifluoro-1,3-butanedione
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC4937-5G PC4937-10G PC4937-25G
APOSPC4937-5GEA 93.5 EUR
APOSPC4937-5G APOSPC4937-10G APOSPC4937-25G
1-(4-Chlorophenyl)-4,4,4-trifluoro-1,3-butanedione
1-(4-Chlorophenyl)-4,4,4-trifluoro-1,3-butanedione
Formule: C₁₀H₆ClF₃O₂
Smeltpunt: 60…64 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00511276
CAS nummer: 18931-60-7