3'-Fluoro-2'-hydroxyacetophenone 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC49371-1G PC49371-250MG PC49371-5G
APOSPC49371-1GEA 30.8 EUR
APOSPC49371-1G APOSPC49371-250MG APOSPC49371-5G
3'-Fluoro-2'-hydroxyacetophenone 98%
3'-Fluoro-2'-hydroxyacetophenone
Formule: C₈H₇FO₂
Smeltpunt: 72…76 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09055140
CAS nummer: 699-92-3