3-Fluoro-4-iodobenzaldehyde
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC49375-1G PC49375-5G PC49375-10G
APOSPC49375-1GEA 35.1 EUR
APOSPC49375-1G APOSPC49375-5G APOSPC49375-10G
3-Fluoro-4-iodobenzaldehyde
3-Fluoro-4-iodobenzaldehyde
Formule: C7H4FIO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD07782055
CAS nummer: 1003709-57-6