2-Iodo-4-(trifluoromethyl)benzoic acid 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC49379-1G PC49379-5G PC49379-25G
APOSPC49379-1GEA 27.8 EUR
APOSPC49379-1G APOSPC49379-5G APOSPC49379-25G
2-Iodo-4-(trifluoromethyl)benzoic acid 97%
2-Iodo-4-(trifluoromethyl)benzoic acid
Formule: C₈H₄F₃IO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD06408817
CAS nummer: 54507-44-7