4-Fluoro-m-anisaldehyde 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC4939-25G PC4939-5G PC4939-100G
APOSPC4939-25GEA 90.6 EUR
APOSPC4939-25G APOSPC4939-5G APOSPC4939-100G
4-Fluoro-m-anisaldehyde 98%
4-Fluoro-m-anisaldehyde
Formule: C₈H₇FO₂
Smeltpunt: 58…63 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00143320
CAS nummer: 128495-46-5