Ethyl-6-bromo-8-fluoroimidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC49398-1G PC49398-250MG
APOSPC49398-1GEA 127 EUR
APOSPC49398-1G APOSPC49398-250MG
Ethyl-6-bromo-8-fluoroimidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylate
Ethyl-6-bromo-8-fluoroimidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylate
Formule: C₁₀H₈BrFN₂O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD13195312
CAS nummer: 1260763-32-3
Order Now
Specificaties
Environmentally Preferable