2-{1-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]-1H-indol-3-yl}acetohydrazide 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC4942-1G PC4942-500MG
APOSPC4942-1GEA 804 EUR
APOSPC4942-1G APOSPC4942-500MG
2-{1-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]-1H-indol-3-yl}acetohydrazide 97%
2-{1-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]-1H-indol-3-yl}acetohydrazide
Formule: C₁₆H₁₂ClF₃N₄O
Smeltpunt: 151…153 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00664547
CAS nummer: 339099-27-3