Ethyl-4,4,4-trifluoroacetoacetate 90%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: Ethyl trifluoroacetoacetate, Ethyl 4,4,4-trifluoro-3-oxobutanoate
PC49444-100G PC49444-1KG PC49444-500G
APOSPC49444-100GEA 38 EUR
APOSPC49444-100G APOSPC49444-1KG APOSPC49444-500G
Ethyl-4,4,4-trifluoroacetoacetate 90%
Ethyl-4,4,4-trifluoroacetoacetate
Formule: C₆H₇F₃O₃
MW: 184.11 g/mol
Kookpunt: 131
Smeltpunt: -39
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00000424
CAS nummer: 372-31-6
UN: 3272
ADR: 3 III