1,1,1,2-Tetrafluoro-4-iodo-2-(trifluoromethyl)butane 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 3,4,4,4-Tetrafluoro-3-(trifluoromethyl)butyl Iodide
PC4945-1G PC4945-5G
APOSPC4945-1GEA 29.2 EUR
APOSPC4945-1G APOSPC4945-5G
1,1,1,2-Tetrafluoro-4-iodo-2-(trifluoromethyl)butane 97%
1,1,1,2-Tetrafluoro-4-iodo-2-(trifluoromethyl)butane
Formule: C₅H₄F₇I
Kookpunt: 110 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00042316
CAS nummer: 99324-96-6