1-Iodo-3,3,3-trifluoropropane 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC4946-25G PC4946-5G
APOSPC4946-25GEA 43.8 EUR
APOSPC4946-25G APOSPC4946-5G
1-Iodo-3,3,3-trifluoropropane 98%
1-Iodo-3,3,3-trifluoropropane
Formule: C₃H₄F₃I
Kookpunt: 80 °C
Dichtheid: 1,911 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: >110 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00038531
CAS nummer: 460-37-7