3-Chloro-2-(trifluoromethyl)-2-iodo-1,1,1-trifluoropropane
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC4948-1G PC4948-5G
APOSPC4948-1GEA 93.5 EUR
APOSPC4948-1G APOSPC4948-5G
3-Chloro-2-(trifluoromethyl)-2-iodo-1,1,1-trifluoropropane
3-Chloro-2-(trifluoromethyl)-2-iodo-1,1,1-trifluoropropane
Formule: C₄H₂ClF₆I
Kookpunt: 124…125 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD02093304
CAS nummer: 240122-22-9